Learn More
Wheaton™ 30 mL Polystyrene Universal Container
Codice prodotto. 16357231
Cambia vista
Click to view available options
Etichetta:
No Label
Plain
Printed
Dimensione della confezione:
pezzi 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Etichetta Dimensione della confezione
16357231 Plain pezzi 400
16208991 No Label pezzi 400
16367231 Printed pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16357231 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 327150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.43€
    72.05€ / pezzi 400
    Risparmia 34.38€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Sterile sample container offers sample security and user safety with leak free performance.
  • For general sample collection, transport, and storage
  • Wide container range to suit most user needs
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Certificazione/Conformità EU Directive 98/79/EC
Colore chiusura White
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 30.5 mm
Altezza (sistema metrico) 93.5 mm
Etichetta Plain
Quantità 50/Pk., 400/Cs.