Learn More
Fisherbrand™ Nitrile Class 100 Cleanroom Non-Sterile Gloves (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17368012 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17368012 Large pezzi 1000
17388012 X-Small pezzi 1000
17348012 Small pezzi 1000
17358012 Medium pezzi 1000
17398012 2X-Large pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17368012
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Class 100 (ISO 5) Cleanroom Gloves, ambidextrous, non-sterile, chemical resistance to a range of common chemicals and substances.
  • Class 100
  • Color: White
  • Ambidextrous
  • Complies with the requirements of the Glove Standard EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016, EN374-5 (VIRUS)
  • Non-sterile
  • Powder free, latex free
  • Beaded cuff
  • Nitrile
  • AQL 1.5
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 5
Certifications/Compliance (Europe) EN420:2003+A1:2009, the European Medical Gloves Standard EN455 (Parts 1, 2 & 3) & EN374-1:2016
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore White
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Size Large
Sterilità Non-sterile
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm