Learn More
Watson-Marlow Pumps Azionamento serie 300
Codice prodotto. 17893074
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
17893074 323E Pezzo
15548361 323S Pezzo
16479435 323U Pezzo
17863074 323Du Pezzo
17813084 323Dz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17893074 Fornitore Watson-Marlow Pumps N. del fornitore 036.3124.00E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3828.68€
    3327.29€ / pezzi 1
    Risparmia 501.39€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 17-11-2026
Pompe cased serie 300. Pompe da banco monocanale o multicanale con controllo RS232 manuale, remoto, analogico ed erogazione precisa. Pompe a tubo serie 300.
  • Le pompe da laboratorio serie 300 sono una soluzione di pompaggio da banco con funzionalità di controllo manuale, remoto, analogico o RS232. Con coperchio in plastica ABS resistente agli agenti chimici e protezione IP31, le pompe 323 hanno una tastiera a membrana che controlla la pompa e un display LCD digitale per visualizzare la velocità. Sono disponibili quattro modelli con funzionalità crescenti:
  • 323Du pompe ad alta portata con controllo migliorato RS232/automatico/manuale
  • 323U e 323U pompe a controllo analogico-automatico e manuale migliorato
  • Pompe a comando manuale ad alte prestazioni 323S
  • Pompe a comando manuale 323E
  • Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
    • Teste a tre rulli 313D e 313D2 per tubo continuo
    • Teste a quattro rulli 314D e 314D2 per tubo continuo
    • Teste pompanti a microcassette a cinque canali a quattro rulli 314MC
    • Teste pompanti a microcassette a cinque canali a otto rulli 318MC
    • Teste 501RL e 501RL2 per tubo continuo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Display LCD
    Portata 4.1 to 2000 mL/min.
    Frequenza 50/60 Hz
    Protezione IP IP31
    Materiale ABS Plastic, Aluminum
    Modello 323E
    Tipo di spina EU
    Reversibile Sì
    Tipo Cased Pump
    Tensione 100/120/220/240 V
    Speed 400 rpm
    Materiale involucro ABS, Powder Coated Aluminium LM24