Learn More
Sampling Systems™ 304 Stainless Steel Bowls
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Altezza (sistema metrico):
85 mm
110 mm
130 mm
Larghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 304 Stainless Steel
- Crevice free design
- Polished finish
- Range of sizes
Specifica
Specifica
| Product Type | Bowl |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 170 mm |