Learn More
Fisherbrand™ Spatola da laboratorio in acciaio inox Chattaway 304
Codice prodotto. 11503492 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11503492 150 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11503492
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Realizzati con componenti in nichel e in acciaio inox di alta qualità, queste spatole per vaschette sono ideali per la maggior parte dei laboratori, per la ricerca e in altri ambienti.
  • Spatulas, nickel and stainless steel Chattaway 3.6mm barrel, nickel and stainless micros 1.6mm barrel.
  • Trough spatula, trough bladed end measuring 8mm wide x 50mm long x 1.5mm deep
  • Manufactured from 304 spec stainless steel
  • For sterile applications
  • Uses the finest in corrosion-resistant 304 stainless steel
  • Available in standard packs of 5
Specifica
Quantità Conf. da 5
Sterilità Sterile
Autoclavabile Sì
Product Type Spatola vaschetta
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni sterili
Larghezza (sistema metrico) lama 8 mm
Temperatura (sistema metrico) max –Da 196  a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm