Learn More
Nickel Electro™ Imbuto da laboratorio in acciaio inox 304
Codice prodotto. 12973621 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
103 mm
165 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
55 mm
75 mm
90 mm
Altezza (sistema metrico):
115 mm
158 mm
205 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Lunghezza (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12973621 165 mm 75 mm 158 mm Pezzo
12963621 103 mm 55 mm 115 mm Pezzo
12983621 210 mm 90 mm 205 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12973621 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore FUNSS150H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.55€
    24.40€ / pezzi 1
    Risparmia 4.15€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Da utilizzare con o senza membrane filtranti per la filtrazione per gravità e per semplici procedure che prevedono l’uso di un imbuto. L'imbuto da laboratorio in acciaio inox Nickel Electro™ è dotato di scanalatura di sfiato per un flusso completo e continuo di liquidi o solidi.
  • Durable stainless steel funnel, break-resistant, stain proof and easy to clean.
  • May be used with or without filter membranes for gravity filtration as well as simple funnel procedures.
  • Flute is vented to allow complete, uninhibited flow.
  • Can be used with liquids or solids.
  • The handle can also be used as a convenient hanging point when not in use.
  • Smooth finish on internal surfaces making funnel easy to clean or sterilise.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 165 mm
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 158 mm
Include Con maniglia
Lunghezza (sistema metrico) gambo 75 mm