Learn More
Fisherbrand™ Spatola da laboratorio in acciaio inox leggera Chattaway 304
Codice prodotto. 11563482 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11563482 150 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11563482
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzate con componenti in acciaio inox di alta qualità, queste spatole sono dotate di ottime proprietà meccaniche e di eccellente resistenza a molti agenti corrosivi.
  • Laboratory Chattaway Spatula, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic with bright finish
  • Supplied in standard packs of 5
Specifica
Quantità Conf. da 5
Sterilità Sterile
Autoclavabile
Product Type Spatola
Finitura Finitura lucida
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni sterili
Larghezza (sistema metrico) lama 8 mm
Temperatura (sistema metrico) max –Da 196  a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm