Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Custom Needles with Point 2, 3 or 4
Codice prodotto. 11522535
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
19 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
11522535 19 G pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11522535 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 774805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    192.42€ / pezzi 6
    Risparmia 27.58€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
  • Available in various gauges
  • Autoclavable
  • Metal hubs manufactured from nickel plated brass
  • Custom length
  • Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
  • Provided in packs of 6
Specifica
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel (304)
Calibro dell'ago 19 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.69 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.07 mm
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.53 mm
Stile del punto dell'ago 2, 3 or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLL Syringes and LT or TLL Connectors