Learn More
Fisherbrand™ Micro cucchiai da laboratorio in acciaio inox rivestiti in PTFE 304
Per misurare liquidi e polveri con l'estremità a cucchiaio; per dividere e separare materiali con l'estremità a spatola. I micro cucchiai da laboratorio in acciaio inox rivestiti in PTFE Nickel Electro™ non sono magnetici, con rivestimento antiaderente per evitare perdite importanti di grandi volumi.
15.15€ - 17.65€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 0.2 ml |
Rivestimento | PTFE Xylan™ |
Product Type | Cucchiaio |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11513522
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
17.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11503522
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Realizzati in acciaio inox
- Combinati per doppio uso spatola/cucchiaio
- Il rivestimento in PTFE impedisce che i materiali si attacchino agli utensili
Specifica
1 ciascuno | |
PTFE Xylan™ | |
Ideale per applicazioni di biologia, microbiologia e farmaceutica | |
Acciaio inox |
0.2 ml | |
Cucchiaio | |
–Da 195 a 260 °C |