Learn More
Cole-Parmer™ Vassoi in acciaio inox 304
Codice prodotto. 11737954 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
11737954 486 x 321 mm Pezzo
11707954 342 x 247 mm Pezzo
11717954 384 x 270 mm Pezzo
11727954 431 x 295 mm Pezzo
11747954 540 x 413 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11737954 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0727719
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transport supplies, instruments and other items with these stainless steel trays. Cole-Parmer™ 304 Stainless Steel Utility Trays serve multiple purposes in the laboratory.
  • Stainless steel utility tray
  • Withstand temperatures up to 343°C
Specifica
Dimensioni (L x P) 486 x 321 mm
Dimensioni (L x P x A) 486 x 321 x 19 mm
Altezza (sistema metrico) 1.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) 48.9 cm
Materiale Stainless Steel
Tipo Utility Tray
Larghezza (sistema metrico) 32.1 cm
Da utilizzare con (applicazione) Keep several on hand to transport supplies, instruments, and other items
Quantità 1 Each
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Forma Forma rettangolare
Temperatura (sistema metrico) 343°C
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.