Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Mechanical Sieves
- RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
Codice prodotto. 10648571 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
41 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10648571 | 100 μm | Pezzo |
| 10544682 | 106 μm | Pezzo |
| 10595062 | 125 μm | Pezzo |
| 10486421 | 112 μm | Pezzo |
| 10496421 | 140 μm | Pezzo |
| 10370282 | 150 μm | Pezzo |
| 10467001 | 160 μm | Pezzo |
| 10762003 | 200 μm | Pezzo |
| 10259211 | 180 μm | Pezzo |
| 10136361 | 212 μm | Pezzo |
| 10176501 | 224 μm | Pezzo |
| 10620642 | 25 μm | Pezzo |
| 10360572 | 280 μm | Pezzo |
| 10350572 | 250 μm | Pezzo |
| 10759702 | 315 μm | Pezzo |
| 10468151 | 300 μm | Pezzo |
| 10759892 | 355 μm | Pezzo |
| 10771623 | 32 μm | Pezzo |
| 10514692 | 36 μm | Pezzo |
| 10238931 | 38 μm | Pezzo |
| 10116651 | 400 μm | Pezzo |
| 10176641 | 40 μm | Pezzo |
| 10126651 | 425 μm | Pezzo |
| 10710473 | 450 μm | Pezzo |
| 10186641 | 45 μm | Pezzo |
| 10005151 | 500 μm | Pezzo |
| 10586212 | 50 μm | Pezzo |
| 10196641 | 53 μm | Pezzo |
| 10106031 | 560 μm | Pezzo |
| 10553722 | 56 μm | Pezzo |
| 10195971 | 71 μm | Pezzo |
| 10238831 | 630 μm | Pezzo |
| 10426431 | 710 μm | Pezzo |
| 10553912 | 63 μm | Pezzo |
| 10350812 | 600 μm | Pezzo |
| 10278971 | 800 μm | Pezzo |
| 10024791 | 75 μm | Pezzo |
| 10418731 | 80 μm | Pezzo |
| 10126121 | 90 μm | Pezzo |
| 10436431 | 900 μm | Pezzo |
| 10310912 | 850 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10648571
Fornitore
RETSCH
N. del fornitore
60.158.000100
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 13-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 100 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Include | Certificate indicating Compliance |
| Altezza (sistema metrico) | 40mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 305 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Mesh Material | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |