missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIRBP Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30506853 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30506853 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30506853 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338226PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CIRBP Polyclonal antibody specifically detects CIRBP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CIRBP
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene A18 hnRNP, A18HNRNP, CIRPcold-inducible RNA-binding protein, cold inducible RNA binding protein, cold inducible RNA-binding protein, glycine-rich RNA binding protein, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CIRBP (NP_001271.1).,, Sequence:, MASDEGKLFVGGLSFDTNEQSLEQVFSKYGQISEVVVVKDRETQRSRGFGFVTFENIDDAKDAMMAMNGKSVDGRQIRVDQAGKSSDNRSRGYRGGSAGGRGFFRGGRGRGRGFSRGGGDRGYGGNRFESRSGGYGGSRDYYSSRSQSGGYSDRSSGGSYRDSYDSYATHNE
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1153
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.