missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPP1 Antibody [HRP], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30507203 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30507203 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30507203 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338238H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MPP1 Polyclonal antibody specifically detects MPP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MPP1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene 55 kDa erythrocyte membrane protein, AAG12, EC 2.7.11, Membrane protein, palmitoylated 1, membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa, MRG1, palmitoylated erythrocyte membrane protein, PEMPpalmitoylated 1 (55kD)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human MPP1 (NP_002427.1).,, Sequence:, MTLKASEGESGGSMHTALSDLYLEHLLQKRSRPEAVSHPLNTVTEDMYTNGSPAPGSPAQVKGQEVRKVRLIQFEKVTEEPMGITLKLNEKQSCTVARILHGGMIHRQGSLHVGDEILEINGTNVTNHSVDQLQKAMKETKGMISLKVIPNQQSRLPALQMFMRAQFDYDPKKDNLIPCKEAGLKFATGDIIQIINKDDSNWWQGRVEGSSKESAGLIPSPELQEWRVASMAQSAPSEAPSCSPFGKKKKYKDKYLAKHSSIFDQLDVVS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4354
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.