missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPY4R Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30515064 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30515064 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30515064 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338511IR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

NPY4R Polyclonal antibody specifically detects NPY4R in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NPY4R
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene neuropeptide Y receptor type 4, NPY4RMGC116897, pancreatic polypeptide receptor 1NPY4-R, PP1Y4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human NPY4R (NP_005963.4).,, Sequence:, MNTSHLLALLLPKSPQGENRSKPLGTPYNFSEHCQDSVDVMVFIVTSYSIETVVGVLGNLCLMCVTVRQKEKANVTNLLI
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5540
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.