missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS20 Antibody [HRP], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30515123 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30515123 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30515123 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338513H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

RGS20 Polyclonal antibody specifically detects RGS20 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene RGS20
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene G(z)GAP, Gz-GAP, Gz-selective GTPase-activating protein, regulator of G-protein signaling 20, Regulator of G-protein signaling Z1, regulator of G-protein signalling 20, Regulator of Gz-selective protein signaling 1, RGSZ1g(z)GAP, ZGAP1gz-GAP
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-241 of human RGS20 (NP_003693.2).,, Sequence:, MRTADGGEPAGASSPAGRVDGGLQMGSERMEMRKRQMPAAQDTPGAAPGQPGAGSRGSNACCFCWCCCCSCSCLTVRNQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILSPKEVSLDSRVREVINRNMVEPSQHIFDDAQLQIYTLMHRDSYPRFMNSAVYKDLLQSLSEKSIEA
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8601
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.