Learn More
Berlin Packaging X21840 Dropper bottle amber type 3 15ml DIN18 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000088
X21840 Dropper bottle amber type 3 15ml DIN18 neck finish
Codice prodotto. 30830672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2009.28€
    1723.37€ / pezzi 21840
    Risparmia 285.91€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 05-10-2026