Learn More
Berlin Packaging X5760 Alpha Syrup bottle amber type 3 100ml PP28 n
Marca:  Berlin Packaging 1000112
X5760 Alpha Syrup bottle amber type 3 100ml PP28 neck finish
Codice prodotto. 30830673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.04€
    1007.84€ / pezzi 5760
    Risparmia 167.20€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026