Learn More
Berlin Packaging X1260 Tablet bottle amber type 3 500ml 53-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000061
X1260 Tablet bottle amber type 3 500ml 53-400 neck finish
Codice prodotto. 30830677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.64€
    825.66€ / pezzi 1260
    Risparmia 136.98€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026