Learn More
Berlin Packaging X2304 Meplat bottle amber type 3 250ml PP28 neck f
Marca:  Berlin Packaging 1000836
X2304 Meplat bottle amber type 3 250ml PP28 neck finish
Codice prodotto. 30830690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2543.62€
    2181.68€ / pezzi 2304
    Risparmia 361.94€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026