Learn More
Berlin Packaging X28050 Dropper bottle amber type 3 10ml DIN18 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000092
X28050 Dropper bottle amber type 3 10ml DIN18 neck finish
Codice prodotto. 30830697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2636.70€
    2261.51€ / pezzi 28050
    Risparmia 375.19€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 30-09-2026