Learn More
Berlin Packaging X6336 Tablet bottle amber type 3 75ml 38-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000055
X6336 Tablet bottle amber type 3 75ml 38-400 neckfinish
Codice prodotto. 30830704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1343.24€
    1152.11€ / pezzi 6336
    Risparmia 191.13€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026