Learn More
Berlin Packaging X5940 Veral bottle Amber type 3 50ml PP28S neck fi
Marca:  Berlin Packaging 1000734
X5940 Veral bottle Amber type 3 50ml PP28S neck finish
Codice prodotto. 30830706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3765.96€
    3230.08€ / pezzi 5940
    Risparmia 535.88€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026