Learn More
Berlin Packaging X3240 Tablet bottle amber type 3 200ml 45-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000068
X3240 Tablet bottle amber type 3 200ml 45-400 neck finish
Codice prodotto. 30830707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1237.68€
    1061.56€ / pezzi 3240
    Risparmia 176.12€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026