Learn More
Berlin Packaging X45900 Dropper bottle amber type 3 5ml DIN18 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000078
X45900 Dropper bottle amber type 3 5ml DIN18 neckfinish
Codice prodotto. 30830708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3396.60€
    2913.28€ / pezzi 45900
    Risparmia 483.32€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 30-09-2026