Learn More
Berlin Packaging X2520 Tablet bottle amber type 3 250ml 45-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000067
X2520 Tablet bottle amber type 3 250ml 45-400 neck finish
Codice prodotto. 30830715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1098.72€
    942.38€ / pezzi 2520
    Risparmia 156.34€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026