Learn More
Berlin Packaging X3360 Tablet bottle amber type 3 175ml 45-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000069
X3360 Tablet bottle amber type 3 175ml 45-400 neck finish
Codice prodotto. 30830720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.56€
    997.14€ / pezzi 3360
    Risparmia 165.42€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026