Learn More
Berlin Packaging X1008 Tablet bottle amber type 3 625ml 53-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000057
X1008 Tablet bottle amber type 3 625ml 53-400 neck finish
Codice prodotto. 30830721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.38€
    797.14€ / pezzi 1008
    Risparmia 132.24€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026