Learn More
Berlin Packaging X4080 Tablet bottle amber type 3 150ml 45-400 neck
Marca:  Berlin Packaging 1000071
X4080 Tablet bottle amber type 3 150ml 45-400 neck finish
Codice prodotto. 30830722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1281.12€
    1098.83€ / pezzi 4080
    Risparmia 182.29€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026