Learn More
Semadeni X819 Wide-mouth jar PE-HD 1300ml
Marca:  Semadeni 1820
X819 Wide-mouth jar PE-HD 1300ml
Codice prodotto. 30870081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1651.10€
    1343.16€ / pezzi 819
    Risparmia 307.94€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026