Learn More
Kisico X1750 Screw Cap White GL22 x 3mm
Marca:  Kisico D22V89047
X1750 Screw Cap White GL22 x 3mm
Codice prodotto. 30928564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1183.25€
    970.79€ / pezzi 1750
    Risparmia 212.46€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 20-11-2026