Learn More
Kisico X600 Screw Cap Closure 241 for 125ml Bottle
Marca:  Kisico 241V31011
X600 Screw Cap Closure 241 for 125ml Bottle
Codice prodotto. 30928566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.44€
    536.10€ / pezzi 600
    Risparmia 117.34€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 05-10-2026