Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 30 l in carta per rifiuti a rischio biologico
Codice prodotto. 12983675 Sfoglia Tutto Econix Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2000 ml
5 L
6000 ml
30 l
50 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 40
pezzi 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12983675 30 l pezzi 10
10394373 1 L pezzi 100
12903665 2000 ml pezzi 100
10601914 5 L pezzi 100
12953665 6000 ml pezzi 40
31741150 50 L pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12983675 Fornitore Econix™ N. del fornitore BEXBB30YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.11€ / pezzi 10
    Risparmia 9.89€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 l
Certificazione/Conformità UN 3291
Tipo di chiusura Temporary and Permanent
Progettazione Rivoluzionario
Colore Yellow
Altezza (sistema metrico) 500 mm closed, 650 mm open
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Quantità 10 Pk.
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 660 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Per rifiuti infetti ad alto rischio
Materiale Cardboard
Product Type Secchio per materiali a rischio biologico