Learn More
Anritsu™ 30mm Pipe Silicone Cable Surface Probe
Codice prodotto. 15308714
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
15308714 1 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15308714 Fornitore Anritsu™ N. del fornitore A231E001TC1ASP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.65€
    127.39€ / pezzi 1
    Risparmia 75.26€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026