Learn More
Medline Scientific™ 30W Halogen Bulbs
Descrizione
- 6V
- G4 (each)
- 30W
Specifica
Specifica
| Sorgente luminosa | Halogen |
| Tensione | 6 V |
| Wattage | 30 W |
| Da utilizzare con (applicazione) | Illumination |
| Product Type | Halogen Bulb |