Learn More
Watson-Marlow Pumps Testa 314MC
Descrizione
- Progettato per applicazioni multicanale per basse portate. Per un semplice cambio del tubo senza disturbare gli altri canali, le cassette sono precaricate con tubo, disponibile in venti dimensioni e tre diversi materiali.
- Le teste di estensione si montano a scatto in pochi secondi ed è possibile aggiungerne due a cinque canali (MCX) o tre a tre canali (MCX3), a seconda della potenza dell’azionamento.
Specifica
Specifica
| Portata | 53 mL/min. |
| Modello | 314MC |
| Tipo | Multi-channel Pump Head |
| Materiale rotore | Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon |
| Materiale involucro | Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel |