Learn More
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox, con saldatura leggera diam. 315 x alt. 55 mm
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55mm and diameter of 315mm.
371.00€ - 502.44€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 315 mm |
---|---|
Mesh Material | Acciaio inox |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Setacci per test |
Materiale | Acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11785358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-018 |
50 μm |
468.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-016 |
40 μm |
502.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11735368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-023 |
75 μm |
377.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11745368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-024 |
80 μm |
391.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-026 |
100 μm |
371.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11795368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-029 |
125 μm |
375.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11745378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-034 |
200 μm |
387.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11775378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-037 |
250 μm |
379.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11705388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-040 |
315 μm |
375.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11755388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-045 |
500 μm |
403.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-046 |
560 μm |
377.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11735398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-054 |
1 mm |
385.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11775398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-058 |
1.4 mm |
377.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11795398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-060 |
1.7 mm |
377.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11715408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-062 |
2 mm |
378.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11765408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-067 |
3.15 mm |
431.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11795408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-070 |
4 mm |
425.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11705418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-071 |
4.5 mm |
445.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11725418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-073 |
5 mm |
448.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11785418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-081 |
10 mm |
447.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11735418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-074 |
5.6 mm |
438.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 55 mm
- Diametro: 315 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura leggera
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 170 °C
Specifica
315 mm | |
1 ciascuno | |
Acciaio inox |
Acciaio inox | |
Setacci per test | |
55 mm |