Learn More
Sampling Systems™ 316 Stainless Steel Storage Containers without Toggle Clamps
Codice prodotto. 15899681 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15899681 75 L Pezzo
15859681 20 L Pezzo
15869681 25 L Pezzo
15879681 30 L Pezzo
15889681 50 L Pezzo
15849681 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15899681 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A46675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1627.83€ / pezzi 1
    Risparmia 77.17€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 09-03-2027
Multi-purpose containers with light duty construction for a wide range of storage uses in the laboratory.
  • Crevice-free interior
  • Two sturdy handles
  • Close fitting recessed lid with handle
  • Flat bottom with chime ring to give added protection
  • Toggle clamps and seals are optional extras
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Product Type Storage container
Tipo di chiusura Recessed Lid
Capacità (sistema metrico) 75 L
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 625 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 400 mm