Learn More
Beckman Coulter Life Sciences 3400 Series High-Pressure Diffuser
Codice prodotto. 31777212 Sfoglia Tutto Beckman Coulter Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
3/8 in. Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
31777212 3/8 in. Barb Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777212 Fornitore Beckman Coulter Life Sciences N. del fornitore 208073212
Spedizione stimata: 04-12-2026
Part of the MET ONE Facility Monitoring System.
  • 3400 Series High Pressure Diffuser for pressurized gas line testing
  • Flow rate 50 L/min., 1.77 CFM
  • 3/8 in. barb connection
Specifica
Product Type High-Pressure Diffuser
Tipo di display None
Tipo di collegamento 3/8 in. Barb
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beckman Coulter Analyzer