Learn More
Hirschmann™ 348-well Microtitration Plates
Microplates, deep well, with glass inserts in common plates formats. Glass providing excellent chemical inertness, no leaching of plastics.
Marca:  Hirschmann™ 9240184
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10010941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Available with fixed or loosely inserted glass inserts
  • Highly pure
  • Chemically inert
Specifica
Specifica
Standard
348 Cavities Microtitration Plates
384
16 x 24
Polypropylene
With Fixed and Loose Glass Inserts