Learn More
Grant Instruments™ 360° Vertical Multi-function Rotator
Codice prodotto. 11481068
Cambia vista
Click to view available options
N. di posizioni:
26
48
Capacità portata carico (sistema metrico):
0.5 kg
0.8 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di posizioni Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
11481068 26 0.5 kg Pezzo
11481018 48 0.8 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11481068 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore PTR35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.03€
    706.45€ / pezzi 1
    Risparmia 136.58€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides all the functionality – vertical rotation, reciprocation and vibration for thorough mixing of microtubes and reproducible sample preparation. Grant Bio™ 360° Vertical Multi-Function Rotator includes a low voltage cord that easily fits through door gaskets, allowing use in incubators, refrigerators and workstations.
  • 360° funzioni di rotazione verticale, movimento reciproco e a vibrazione, tutte in un unico prodotto compatto
  • Velocità rotazione verticale: da 1 a 100 giri/min
  • Rotazione reciproca: angolo di rotazione da 1 a 90°
  • Vibrazione: programmabile in uno scatto di 1 - 5 secondi
  • Sequenza di funzioni completamente programmabile, inclusa la pausa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.5 kg
Intervallo di velocità Da 1 a 100 gir/min
Requisiti elettrici 120/230 V, 50/60 Hz
Tensione 120/230 V
Temperature Range (Metric) Da 4 a 40 °C
Wattage 8 W
Amperaggio 0.66 A
Rotazione 360 °C verticale
Product Type Agitatore rotante
Frequenza 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Larghezza (sistema metrico) 365 mm
Peso (sistema metrico) 1.8 kg
N. di posizioni 26
Intervallo temporizzatore Da 1 min. a 24 ore