Learn More
ThermoSafe 377R/281 Dry Ice Storage Chest Dolly
Codice prodotto. 15654584 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.6, 2.5 cu. ft. Chests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15654584 1.6, 2.5 cu. ft. Chests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15654584 Fornitore ThermoSafe N. del fornitore 0372110
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Move your large-capacity storage chests easily on these ThermoSafe aluminum dollies, even when filled to capacity with dry ice.
  • Large swivel casters roll easily
  • Rim on edge of platform keeps containers on dolly during acceleration or bump stops
  • Grey hammertone finish on heavy-gauge aluminum
  • NSF certified
Specifica
Capacità 1.6, 2.5 cu. ft. Chests
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 1.6 and 2.5 cu. ft.
Materiale Aluminum
Diametro delle ruote (sistema metrico) 10 cm
Colore Gray
Da utilizzare con (apparecchiatura) 377R/281 Dry Ice Storage Chest