Description
Use these tubes for all applications in molecular biology, clinical chemistry and biochemistry. Eppendorf™ 3810X Polypropylene Microcentrifuge Tube offers comfort and dependability for sample preparation, centrifugation and storage.
Il design ad apertura/chiusura semplificata delle provette Eppendorf™ 3810X ne consente la manipolazione pratica, ergonomica e affidabile con una sola mano.
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | Confezione da 1000 |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -122.8°F to +212°F |
| Temperature Range (Metric) | -86°C to +100°C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Purity or Quality Grade | PCR Clean |
| Graduated | Sì |
| Show More |