Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene 3810X
Codice prodotto. 10451043 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Clear
Rosso
Trasparente
Verde
Yellow
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Purity or Quality Grade Dimensione della confezione
10451043 Clear Eppendorf Quality pezzi 1000
10154671 Trasparente PCR Clean pezzi 1000
10758052 Verde Eppendorf Quality pezzi 1000
10277391 Blu Eppendorf Quality pezzi 1000
10596901 Yellow Eppendorf Quality pezzi 1000
10649781 Rosso Eppendorf Quality pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10451043 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030125150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60€
    46.10€ / pezzi 1000
    Risparmia 3.50€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette per tutte le applicazioni in biologia molecolare, chimica clinica e biochimica. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ 3810X sono pratiche e affidabili per operazioni di preparazione, centrifugazione e conservazione dei campioni.
Use these tubes for all applications in molecular biology, clinical chemistry and biochemistry. Eppendorf™ 3810X Polypropylene Microcentrifuge Tube offers comfort and dependability for sample preparation, centrifugation and storage.
  • Tube lid is easy to open and close for ergonomic operation.
  • Polypropylene provides high resistance to chemicals, mechanical stress, and temperature extremes.
  • g-Safe™: Exceptional centrifugation stability up to 30,000 × g prevents sample loss due to tube breakage and provides extra safety when working with hazardous samples.
  • Manufactured without the use of slip agents, plasticizers, and biocides – substances that have been shown to leach from plastic consumables into the sample and negatively affect bio-assay results.
  • Graduation for visual control of the pipetted volume.
  • Frosted lid and surface on the side for easy labeling.
  • Ensured functionality from -86°C to 100°C.
  • Autoclavable when open (121°C, 20 min).
  • Available in Eppendorf Quality and lot-certified PCR clean purity grade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Piatto smerigliato
Certificazione/Conformità CE
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Facile da aprire e dotata di chiusura di sicurezza, la provetta Eppendorf 3810X offre comodità e affidabilità per la preparazione, la centrifugazione e la conservazione dei campioni
N. per confezione Confezione da 1000
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -122.8°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -86°C to +100°C
Sterilità Non-sterile
Purity or Quality Grade Eppendorf Quality
Graduated Sì
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Tipo di chiusura Coperchio piatto smerigliato
Fit for Purpose Certified Quality
Forma del fondo Conico
RCF max 30,000 x g
Forma Cylindrical
Product Type Microcentrifuge Tube