Learn More
Thermo Scientific™ Piastre per PCR da 384 pozzetti con bordo alto
Reduce well-to-well variability with 384-Well PCR Plate Full Skirted PCR Plates, thin walled for efficient heat transfer and compatible with most major thermal cyclers.
359.00€ - 363.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins. |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 16 x 24 |
No. of Wells | 384 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 μL |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Codice a barre | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10042103
|
Thermo Scientific™
AB1384G |
Green | No Barcode |
359.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10082243
|
Thermo Scientific™
AB1384Y |
Yellow | No Barcode |
363.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12642495
|
Thermo Scientific™
AB1384P |
Purple | No Barcode |
359.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
384-Well Full Skirted PCR Plates are thin walled for efficient heat transfer and compatible with most major thermal cyclers.
Highlights
- Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
- Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer for equally high performance from every sample
- SBS footprint
- 40μL maximum well volume, 25μL working volume
- Cut Corner: A24
Specifica
Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins. | |
16 x 24 | |
25 μL |
Standard | |
384 |