Learn More
Greiner Bio-One 384 Well Polypropylene Flat Bottom Non-Sterile Microplates
Codice prodotto. 10144481
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10144481 Natural pezzi 100
13047913 White pezzi 100
10090212 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10144481 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 781201
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Resistant to many standard laboratory chemicals such as DMSO. Greiner Bio-One 384 Well Polypropylene Flat Bottom Non-Sterile Microplates are compatible with standard equipment and automated systems.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelinesNumber of wells are quadrupledWell-to-well spacing is 4.5mm
  • Rounded square well profile
  • Non-ste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Binding Type Non Binding
Colore Natural
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 15 to 145 μL
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 152 μL
Forma pozzetto Rounded Square
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Quantità 100/Cs.
Colore pozzetto Natural