Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Flat Bottom Microplates
Codice prodotto. 10729604
Cambia vista
Click to view available options
Proprietà di legame:
High Binding
No Binding
Coperchio:
With Lid
Without Lid
N. per confezione:
1
8
10
Dimensione della confezione:
pezzi 32
pezzi 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Proprietà di legame Coperchio N. per confezione unitSize
10729604 High Binding Without Lid 10 pezzi 40
11887802 No Binding With Lid 1 pezzi 40
13017913 No Binding With Lid 1 -
10073301 No Binding With Lid 8 pezzi 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10729604 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 781061
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Free of detectable DNase, RNase, human DNA. Greiner Bio-One 384 Well Polystyrene Flat Bottom Microplates are compatible with standard equipment and automated systems.
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Non-Pyrogenic
  • Number of wells are quadrupled
  • Well-to-well spacing is 4.5mm
  • Compatible with standard equipment and automated systems
  • Rounded square well profile
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame High Binding
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type High Binding
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 15 to 110 μL
Sterilità Sterile
Total Volume (Metric) Well 131 μL
Forma pozzetto Rounded Square
Senza Dnasi Yes
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 40
N. per confezione 10
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto Clear