Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Non-binding Flat Bottom Microplate
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Higher assay sensitivity with reduced background
Service Plan
No
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Binding Type | Non Binding |
| Colore | White |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 15 to 110 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |