Learn More
3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid (Deoxycholic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 17973436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973436 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973436 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0835.050250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid (Deoxycholic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
CAS 83-44-3
Nomi componenti o analita Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H40 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]-etiocholane-3α,12α-diol, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,12α-diol, 5β-Deoxycholic acid, 7-Deoxycholic acid, Cholerebic, Cholic acid, deoxy-, Cholorebic, Degalol, Deoxycholatic acid, Deoxycholic acid, Desoxycholic acid, Droxolan, NSC 8797, Pyrochol, Septochol
InChI Formula InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 392.57
Quantità 250 mg
Peso formulazione 392.2927 g/mol