missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3Alpha,5Beta)-3-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-7-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (3alpha,5beta)-3-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-7-oxo-cholan-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 96475-64-8 |
| Formula molecolare | C28H44O6 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (3α,5B)-3-[(Ethoxycarbonyl)Oxy]-7-Oxo-Cholan-24-Oic Acid Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H44O6/c1-6-33-26(31)34-19-11-13-27(3)18(15-19)16-23(29)25-21-9-8-20(17(2)7-10-24(30)32-5)28(21,4)14-12-22(25)27/h17-22,25H,6-16H2,1-5H3/t17-,18+,19-,20-,21+,22+,25+,27+,28-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](C1)CC(=O)[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)OC)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| IUPAC Name | methyl (4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-ethoxycarbonyloxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 476.65 |
| Peso formulazione | 476.3138 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?