Learn More
3Alpha-Hydroxy Tibolone, TRC
Codice prodotto. 30392369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392369 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392369 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH96425010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3alpha-Hydroxy Tibolone
CAS 100239-44-9
Formula molecolare C21 H30 O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 19-Norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 7-methyl-, (3α,7α,17α)-, (3α,7α,17α)-7-Methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 3α-Hydroxy tibolone, 3α-Hydroxytibolone, Org 4094
InChI Formula InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,15,17-19,22-23H,5-12H2,2-3H3/t13-,15-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC2=C(CC[C@@H](O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
IUPAC Name (3R,7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-7,13-dimethyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Weight (g/mol) 314.46
Peso formulazione 314.2246